Dimagnesiumsilicid ≥99,99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
45518.30EA
1030
EUR
45518.30
45518.09
45518.18
Dimagnesiumsilicid ≥99,99% (Metall-Basis)
Dimagnesium silicide
Formel:
Mg₂Si Molekulargewicht: 76,70 g/mol Schmelzpunkt: 1102 °C Dichte: 2,0 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016202 CAS-Nummer: 22831-39-6 EINECS: 245-254-5 UN-Nummer: 2624 ADR: 4.3,II |