Meine Sitzung geöffnet lassen?
Endet in 
Ihre Sitzung ist abgelaufen
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Calciumwolframat ≥98%
Lieferant: Alfa Aesar
Formel: CaO₄W
Molekulargewicht: 287,92 g/mol
Schmelzpunkt: 1620 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010913
CAS-Nummer: 7790-75-2
EINECS: 232-219-4
BESTELLEN
Erweitert / Kompakt
VE Katalognummer Menge
100 g 13051.22
25 g 13051.14
500 g 13051.36
Erweitert / Kompakt
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Melting point 1620°
Formula weight 287.93
CAS No. 7790-75-2
Purity 98%
Solubility Insoluble in H2O. Decomposes by hot HCl, HNO3
Physical form -325 Mesh Powder
Molecular formula CaWO4
MDL No. MFCD00010913
Merck reference 14,1712
Enter Details
Wählen Sie den Artikel dessen Zertifikat Sie gesucht haben
Chargennummer ist ein Pflichtfeld. Falls Sie diese nicht zur Verfügung haben, tragen Sie "x" für VWR Chemikalien ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge