Calciumwolframat ≥99,78% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
35669.18EA
109
EUR
35669.18
35669.30
Calciumwolframat ≥99,78% (Metall-Basis)
Calciumwolframat
Formel:
CaO₄W Molekulargewicht: 287,92 g/mol Schmelzpunkt: 1620 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00010913 CAS-Nummer: 7790-75-2 EINECS: 232-219-4 |