Calciumwolframat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL248665-100GEA
209
EUR
SIAL248665-100G
SIAL248665-500G
Calciumwolframat, Sigma-Aldrich®
Calciumwolframat
Formel:
CaO₄W Molekulargewicht: 287,92 g/mol |
MDL Number:
MFCD00010913 CAS-Nummer: 7790-75-2 EINECS: 232-219-4 |