Gadoliniumdisilicid ≥99,9% (Metall-Basis)
36356.09EA
480
EUR
36356.09
36356.04
Gadoliniumdisilicid ≥99,9% (Metall-Basis)
Gadolinium disilicide
Formel:
GdSi₂ Molekulargewicht: 213,42 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00144382 CAS-Nummer: 12134-75-7 EINECS: 235-216-6 |