Pentakupfersilicid ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
12844.22EA
354
EUR
12844.22
12844.14
Pentakupfersilicid ≥99,5% (Metall-Basis)
Pentacopper silicide
Formel:
Cu₅Si Molekulargewicht: 345,79 g/mol Schmelzpunkt: 825 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134719 CAS-Nummer: 12159-07-8 EINECS: 235-286-8 |