Zinkselenit
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
12586.09EA
17.2
EUR
12586.09
12586.22
12586.A3
12586.36
Zinkselenit
Zinkselenit
Formel:
O₃SeZn Molekulargewicht: 192,33 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00011297 CAS-Nummer: 13597-46-1 EINECS: 237-048-9 UN-Nummer: 2630 ADR: 6.1,I |