Titanaluminid ≥99,5% (Metall-Basis) -325 mesh,
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
88393.18EA
312
EUR
88393.18
88393.09
Titanaluminid ≥99,5% (Metall-Basis) -325 mesh,
Titanium aluminide
Formel:
AlTi Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00210656 CAS-Nummer: 12003-96-2 UN-Nummer: 3089 ADR: 4.1,II |