Hafniumdisilicid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Hafniumsilicid
12564.09EA
183
EUR
12564.09
Hafniumdisilicid
Hafnium disilicide
Formel:
HfSi₂ Molekulargewicht: 234,66 g/mol Schmelzpunkt: 1680 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00167026 CAS-Nummer: 12401-56-8 EINECS: 235-640-1 |