Pentatitantrisilicid ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
13087.30EA 556 EUR
13087.30 13087.18
Pentatitantrisilicid ≥99,5% (Metall-Basis)
Pentatitanium trisilicide
Formel: Si₃Ti₅
Schmelzpunkt: 2130 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01310208
CAS-Nummer: 12067-57-1
EINECS: 235-082-9
UN-Nummer: 3178
ADR: 4.1,III