Titandisilicid ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Titansilicid
13088.30EA 483 EUR
13088.30 13088.18
Titandisilicid ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver
Titanium disilicide
Formel: Si₂Ti
Schmelzpunkt: 1760 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151541
CAS-Nummer: 12039-83-7
EINECS: 234-904-3
ADR: 4.1,III