Niobdisilicid ≥99,85% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
13100.22EA
343
EUR
13100.22
13100.14
Niobdisilicid ≥99,85% (Metall-Basis)
Niobium disilicide
Formel:
NbSi₂ Molekulargewicht: 149,08 g/mol Schmelzpunkt: 1950 °C Dichte: 5,7 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151537 CAS-Nummer: 12034-80-9 EINECS: 234-812-3 |