Pentaniobtrisilicid ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
39471.14EA
110
EUR
39471.14
39471.22
Pentaniobtrisilicid ≥99,5% (Metall-Basis)
Pentaniobium trisilicide
Formel:
Nb₅Si₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00213811 CAS-Nummer: 12060-34-3 |