Tantaldisilicid
Lieferant: Thermo Scientific
44965.09EA
69.7
EUR
44965.09
44965.18
Tantaldisilicid
Tantalum disilicide
Formel:
Si₂Ta Schmelzpunkt: 2200 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00049564 CAS-Nummer: 12039-79-1 EINECS: 234-902-2 |