Chromdisilicid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
12151.18EA
73.2
EUR
12151.18
12151.30
Chromdisilicid ≥99% (Metall-Basis)
Chromium disilicide
Formel:
CrSi₂ Molekulargewicht: 108,17 g/mol Schmelzpunkt: 1490 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00168070 CAS-Nummer: 12018-09-6 EINECS: 234-633-0 |