Chromdisilicid ≥99,5% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
41063.KSEA 1110 EUR
41063.KS
Chromdisilicid ≥99,5% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Chromium disilicide
Formel: CrSi₂
Molekulargewicht: 108,17 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00168070
CAS-Nummer: 12018-09-6
EINECS: 234-633-0