Molybdändisilicid ≥99,5% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
41079.KSEA
1090
EUR
41079.KS
Molybdändisilicid ≥99,5% (Metall-Basis), Aufdampfplatte, Ø 76.2 mm (3.0 in), Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Molybdenum disilicide
Formel:
MoSi₂ Molekulargewicht: 152,11 g/mol Schmelzpunkt: 1870…2030 °C Dichte: 6,31 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00151535 CAS-Nummer: 12136-78-6 EINECS: 234-786-3 |