Trimangandiphosphid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
14020.09EA
102
EUR
14020.09
14020.04
Trimangandiphosphid ≥99% (Metall-Basis)
Trimanganese diphosphide
Formel:
Mn₃P₂ Molekulargewicht: 226,75 g/mol Schmelzpunkt: 1095 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00064736 CAS-Nummer: 12263-33-1 |