Manganantimonid ≥99,5% (Metall-Basis)
|
Achtung
|
36385.06EA
14.6
EUR
36385.06
Manganantimonid ≥99,5% (Metall-Basis)
Manganese antimonide
Formel:
MnSb |
MDL Number:
MFCD00016215 CAS-Nummer: 12032-82-5 EINECS: 234-779-5 UN-Nummer: 1549 ADR: 6.1,III |