Nickel(II)tetrafluoroborat Hexahydrat
Lieferant: Thermo Scientific
53108.22EA
104
EUR
53108.22
53108.36
Nickel(II)tetrafluoroborat Hexahydrat
Nickel(II)tetrafluoroborat Hexahydrat
Formel:
B₂F₈Ni·6H₂O Dichte: 1,5 |
MDL Number:
MFCD00016249 CAS-Nummer: 15684-36-3 EINECS: 238-753-4 ADR: , |