Cobaltdisilicid ≥99% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
13115.22EA 179 EUR
13115.22 13115.14
Cobaltdisilicid ≥99% (Metall-Basis)
Cobalt disilicide
Formel: CoSi₂
Schmelzpunkt: 1277 °C
Dichte: 5,30
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016021
CAS-Nummer: 12017-12-8
EINECS: 234-616-8