2,6-Bis(brommethyl)naphthalin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL649546-5GEA 987 EUR
SIAL649546-5G SIAL649546-1G
2,6-Bis(brommethyl)naphthalin, Sigma-Aldrich®
2,6-Bis(brommethyl)naphthalin
Formel: C₁₂H₁₀Br₂
Molekulargewicht: 314,0200 g/mol
MDL Number: MFCD00228693
CAS-Nummer: 4542-77-2