3,6-Dichlorpicolinsäure (2-Hydroxyethyl)ammoniumsalz, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
36529-250MGEA 46.2 EUR
36529-250MG
3,6-Dichlorpicolinsäure (2-Hydroxyethyl)ammoniumsalz, Supelco®
3,6-Dichlorpicolinsäure (2-Hydroxyethyl)ammoniumsalz
Formel: C₈H₁₀Cl₂N₂O₃
MDL Number: MFCD00777778
CAS-Nummer: 57754-85-5
EINECS: 260-929-4