2-Chlor-3-fluor-4-nitropyridin-N-oxid 95%
Lieferant: Alfa Aesar
Gefahr
L20025.MDEA 66.2 EUR
L20025.MD L20025.03
2-Chlor-3-fluor-4-nitropyridin-N-oxid 95%
2-Chlor-3-fluor-4-nitropyridin-N-oxid
Formel: C₅H₂ClFN₂O₃
Schmelzpunkt: 176…178 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039346
CAS-Nummer: 101664-56-6
EINECS: 000-000-0
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III