2-Chlor-4-iodnicotinsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H50049.03EA 52.7 EUR
H50049.03 H50049.06
2-Chlor-4-iodnicotinsäure ≥98%
2-Chlor-4-iodnicotinsäure
Formel: C₆H₃ClINO₂
Molekulargewicht: 283,45
Schmelzpunkt: 162…167 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663520
CAS-Nummer: 544671-78-5