3,5-Dichlorpyridin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL596515-5GEA 119 EUR
SIAL596515-5G
3,5-Dichlorpyridin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichlorpyridin-N-oxid
Formel: C₅H₃Cl₂NO
MDL Number: MFCD00955620
CAS-Nummer: 15177-57-8