4-Chlorpyridin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL232408-5GEA 95.9 EUR
SIAL232408-5G
4-Chlorpyridin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
4-Chlorpyridin-N-oxid
Formel: C₅H₄ClNO
MDL Number: MFCD00047425
CAS-Nummer: 1121-76-2
EINECS: 214-336-2