4-Cyanpyridin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL142352-5GEA
42.7
EUR
SIAL142352-5G
4-Cyanpyridin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
4-Cyanpyridin-N-oxid
Formel:
C₆H₄N₂O Molekulargewicht: 120,1088 g/mol |
MDL Number:
MFCD00006205 CAS-Nummer: 14906-59-3 EINECS: 238-974-6 |