4-Methoxypyridin-N-oxid Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL65335-25G-FEA 230 EUR
SIAL65335-25G-F
4-Methoxypyridin-N-oxid Hydrat, Sigma-Aldrich®
4-Methoxypyridin-N-oxid Hydrat
Formel: C₆H₇NO₂·H₂O
Molekulargewicht: 125,13 (anhy)
MDL Number: MFCD00149410
CAS-Nummer: 207511-18-0
EINECS: 214-367-1