2-Chlor-6-methylnicotinsäure 98+%
Lieferant: Thermo Scientific
ACRO270811000EA
455
EUR
ACRO270811000
ACRO270810250
ACRO270810050
2-Chlor-6-methylnicotinsäure 98+%
2-Chlor-6-methylnicotinsäure
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molekulargewicht: 171,58 g/mol Schmelzpunkt: 157…161 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134165 CAS-Nummer: 30529-70-5 EINECS: 250-229-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to yellow to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 157 to 161 °C |
HPLC | ≥98.0 % |
Titration with NaOH | ≥98.0 % |