2-Chlor-6-methylnicotinsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
A13857.14EA 222 EUR
A13857.14 A13857.06 A13857.22
2-Chlor-6-methylnicotinsäure ≥97%
2-Chlor-6-methylnicotinsäure
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molekulargewicht: 171,58
Schmelzpunkt: 157…162 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134165
CAS-Nummer: 30529-70-5
EINECS: 250-229-7