2-Chlor-6-methylisonicotinsäure
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBRF03759DAEA 0 EUR
MAYBRF03759DA MAYBRF03759EA
2-Chlor-6-methylisonicotinsäure
2-Chlor-6-methylisonicotinsäure
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molekulargewicht: 171,58 g/mol
MDL Number: MFCD00052830
CAS-Nummer: 25462-85-5