2-Chlor-6-methylisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL649457-5GEA 151 EUR
SIAL649457-5G SIAL649457-1G
2-Chlor-6-methylisonicotinsäure, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-6-methylisonicotinsäure
Formel: C₇H₆ClNO₂
Molekulargewicht: 171,58
MDL Number: MFCD00052830
CAS-Nummer: 25462-85-5