2-Chlor-6-(trifluormethyl)nicotinsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
H26805.MEEA
119
EUR
H26805.ME
2-Chlor-6-(trifluormethyl)nicotinsäure ≥97%
2-Chlor-6-(trifluormethyl)nicotinsäure
Formel:
C₇H₃ClF₃NO₂ Molekulargewicht: 225,56 g/mol Schmelzpunkt: 118…120 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01862658 CAS-Nummer: 280566-45-2 EINECS: None |