6-Methylnicotinamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL284769-5GEA 145 EUR
SIAL284769-5G
6-Methylnicotinamid, Sigma-Aldrich®
6-Methylnicotinamid
Formel: C₇H₈N₂O
Molekulargewicht: 136,15 g/mol
MDL Number: MFCD00006342
CAS-Nummer: 6960-22-1