6-Phenoxynicotinsäure
MAYBCC19601CBEA 0 EUR
MAYBCC19601CB MAYBCC19601DA
6-Phenoxynicotinsäure
6-Phenoxynicotinsäure
Formel: C₁₂H₉NO₃
Molekulargewicht: 215,2048 g/mol
MDL Number: MFCD02682068
CAS-Nummer: 51362-38-0