4-Nitro-2,3-lutidin-N-oxid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L19457.03EA
34.5
EUR
L19457.03
4-Nitro-2,3-lutidin-N-oxid ≥97%
4-Nitro-2,3-lutidin-N-oxid
Formel:
C₇H₈N₂O₂ Molekulargewicht: 168,15 g/mol Schmelzpunkt: 92…94 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00065172 CAS-Nummer: 37699-43-7 |