4-Brom-2,5-dichlor-3-thiophensulfonylchlorid ≥97%
A12533.03EA
35.3
EUR
A12533.03
A12533.06
4-Brom-2,5-dichlor-3-thiophensulfonylchlorid ≥97%
4-Brom-2,5-dichlor-3-thiophensulfonylchlorid
Formel:
C₄BrCl₃O₂S₂ Schmelzpunkt: 67…71 °C |
MDL Number:
MFCD00051664 CAS-Nummer: 166964-36-9 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |