3-Brom-2-chlor-5-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBSEW02652CBEA
0
EUR
MAYBSEW02652CB
MAYBSEW02652.0001
MAYBSEW02652DA
3-Brom-2-chlor-5-thiophensulfonylchlorid
3-Brom-2-chlor-5-thiophensulfonylchlorid
Formel:
C₄HBrCl₂O₂S₂ Molekulargewicht: 295,9895 g/mol |
MDL Number:
MFCD00052094 CAS-Nummer: 166964-35-8 |