2,5-Dichlor-4-nitro-3-thiophensulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCD11390.1EA
0
EUR
MAYBCD11390.1
MAYBCD11390.250
2,5-Dichlor-4-nitro-3-thiophensulfonylchlorid
2,5-Dichlor-4-nitro-3-thiophensulfonylchlorid
Formel:
C₄Cl₃NO₄S₂ |
MDL Number:
MFCD01570024 CAS-Nummer: 59768-12-6 |