Thiophen-2-carboxamid
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB07541.50EA
0
EUR
MAYBBTB07541.50
MAYBBTB07541.10
MAYBBTB07541.1
Thiophen-2-carboxamid
Thiophen-2-carboxamid
Formel:
C₅H₅NOS Molekulargewicht: 127,17 |
MDL Number:
MFCD00010425 CAS-Nummer: 5813-89-8 |