3-Aminothiophen-2-carboxamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL632813-250MGEA
39.4
EUR
SIAL632813-250MG
SIAL632813-1G
3-Aminothiophen-2-carboxamid, Sigma-Aldrich®
3-Aminothiophen-2-carboxamid
Formel:
C₅H₆N₂OS Molekulargewicht: 142,18 |
MDL Number:
MFCD00052593 CAS-Nummer: 147123-47-5 |