2,5-Thiophendicarbonsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
L10293.06EA
77.3
EUR
L10293.06
L10293.14
L10293.03
2,5-Thiophendicarbonsäure ≥97%
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Formel:
C₆H₄O₄S Molekulargewicht: 172,16 g/mol Schmelzpunkt: 355…360 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00016896 CAS-Nummer: 4282-31-9 EINECS: 224-284-2 |