2,5-Thiophendicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Thiophene-2,5-dicarboxylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
405191-25G 405191-5G
SIAL405191-25GEA 30.6 EUR
SIAL405191-25G SIAL405191-5G
2,5-Thiophendicarbonsäure, Sigma-Aldrich®
2,5-Thiophenedicarboxylic acid
Formel: C₆H₄O₄S
Molekulargewicht: 172,16 g/mol
MDL Number: MFCD00016896
CAS-Nummer: 4282-31-9
EINECS: 224-284-2