Thiophen-3-methylamin
MAYBCC13113DAEA 0 EUR
MAYBCC13113DA MAYBCC13113CB
Thiophen-3-methylamin
Thiophen-3-methylamin
Formel: C₅H₇NS
Molekulargewicht: 113,18
MDL Number: MFCD01529872
CAS-Nummer: 27757-86-4