Thiophen-2-carbaldehydoxim ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
L10961.06EA 40.4 EUR
L10961.06 L10961.14
Thiophen-2-carbaldehydoxim ≥98%
Thiophen-2-carbaldehydoxim
Formel: C₅H₅NOS
Molekulargewicht: 127,17
Schmelzpunkt: 132…136 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00022509
CAS-Nummer: 29683-84-9
EINECS: 249-778-5