Thiophen-3-carbaldehydoxim
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBRF01738.1EA
0
EUR
MAYBRF01738.1
CHMPRF01738.250
Thiophen-3-carbaldehydoxim
Thiophen-3-carbaldehydoxim
Formel:
C₅H₅NOS |
MDL Number:
MFCD00151853 CAS-Nummer: 42466-50-2 |