N-Fmoc-glycin
Lieferant: Molekula
MOLE18662074-25GEA 60.1 EUR
MOLE18662074-25G
N-Fmoc-glycin
N-Fmoc-glycin
Formel: C₁₇H₁₅NO₄
Molekulargewicht: 297,3 g/mol
MDL Number: MFCD00037140
CAS-Nummer: 29022-11-5
EINECS: 249-373-3