4,7-Dibrom-2,1,3-benzothiadiazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL693847-5GEA 140 EUR
SIAL693847-5G SIAL693847-1G
4,7-Dibrom-2,1,3-benzothiadiazol, Sigma-Aldrich®
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆H₂Br₂N₂S
Molekulargewicht: 293,97
MDL Number: MFCD00658844
CAS-Nummer: 15155-41-6
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III