4-Brom-2,1,3-benzothiadiazol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBCC09110DAEA 0 EUR
MAYBCC09110DA MAYBCC09110EA
4-Brom-2,1,3-benzothiadiazol
4-Bromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₆H₃BrN₂S
Molekulargewicht: 215,0704 g/mol
MDL Number: MFCD00614355
CAS-Nummer: 22034-13-5